Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre per colture cellulari da 96 pozzetti con fondo a U pieno in polistirene
Marca:  Greiner Bio-One 650180
Codice prodotto. 10638441
  • 263.63€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Improved cell adhesion through physical surface treatment
  • Compatible with automated systems
  • Alphanumeric well coding
  • High clarity of the microplates for optimal microscopic examinations
  • Stackable
  • Consecutive lot numbering
  • Uniform footprint
  • Can be pipetted precisely
  • Suitable for +/- analyses
  • Solid bottom Well profile: V-bottom (conical bottom)
  • Growth area per well: 28 mm²
  • Working volume per well: 40 μl - 200 μl
  • With lid that enables gas exchange with minimal evaporation
  • TC surface treatment Sterile Individually wrapped in peel-off packs for user convenience 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DIN ISO 9001
Standard
0.28 mm2
Clear
96
Sterile
Da 40 a 280 μl
4800 x g (swinging bucket rotor)
-20°C to +60°C
RNase/DNase, human DNA free
With Lid
8 x 12
Polystyrene
40 to 200 μL
Cell Culture
Round Bottom (U-well)
-20°C to +60°C
Confezione da 100