Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene
Il polipropilene ad alta densità garantisce leggerezza, grande durata e resistenza. I flaconi quadrati in HDPE con collo largo Kautex™ sono versatili e disponibili in colore naturale e bianco, in una vasta gamma di formati.
Marca:  Kautex™ 2000073097
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10733491
  • 3.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Wide neck opening facilitates filling and cleaning
  • Square shape saves storage space
  • Includes recessed labeling field
  • Ideal for liquids, pastes and granulates
  • Three types of closures available separately
  • Most sizes UN approved for solids with associated closures (does not include 50 or 350 mL bottles)
  • Use for packaging, sending samples, transporting, storage
  • Leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 ml
42.5 mm
Polietilene ad alta densità
Cassa da 81
No
214 mm
Colore naturale
Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione
81
Available in black, blue, or red.
Pozzetti quadrati
Bottiglia a collo largo
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori