Learn More
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders is a step ladder designed for precise sizing of DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
Marca:  Thermo Scientific™ SM1303
122.00 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24112" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10839020
  • 183.00€ / 50µg
Get 3 for 2
Usa il codice promozionale 24112 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Allerta:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24112” to get your promotional price
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific O'RangeRuler DNA Ladders are designed for precise sizing of PCR products and other double-stranded DNA fragments in agarose or non-denaturing polyacrylamide gels.
O'RangeRuler series is characterized by its 'step ladder' design. The chromatography-purified DNA fragments are precisely separated by a consistent increment (e.g., 5 bp, 10 bp, 20 bp, 50 bp, 100 bp, 200 bp, or 500 bp). The design enables accurate and precise sizing of DNA fragments. Not recommended for DNA quantification.
All O'RangeRuler DNA Ladders are supplied with 6X Orange DNA Loading Dye for sample DNA. Orange G dye can be used to monitor DNA migration in agarose or polyacrylamide gels and migrates at 50 bp in a 1% agarose gel.
Highlights
  • Step ladders available in a wide range of increments from 5-to-500 bp
  • Evenly spaced reference bands
  • Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes
  • Ready-to-use—premixed with 6X Orange Loading Dye for direct loading
  • Stable at room temperature for up to 24 months
Sustainability features
Ready-to-use O'RangeRuler DNA ladders can be stored at room temperature for up to 24 months. The ladder is shipped at ambient temperature, using optimized right-sized packaging and 100% recyclable packaging reducing waste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6X
Xylene Cyanol FF, Orange G
Yes
Agarose Gels
O'GeneRuler, O’RangeRuler
Agarose
DNA Ladder
10 to 100 bp
Sustainable packaging
50 μg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.