Learn More
Cytiva Filtro Vacu-Guard
Per circoscrivere e isolare materiali infettivi nei generatori di vuoto e per proteggere il laboratorio. Il filtro Whatman™ Vacu-Guard consente di proteggere i sistemi di pompe per vuoto da vapori di solventi o contaminanti gassosi e aerosol a base di acqua.
Marca: Cytiva 6722-5000
Descrizione
Helps to confine and isolate infectious materials in vacuum systems and protect the laboratory. Whatman™ Vacu-Guard Filter protects vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
- Excellent for protecting vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols
- Designed for in-line use with stepped barb connections for 10 to 12mm ID hose
- Membrane retains 99.99% of airbone particles greaterthan 0.1μm
- Features hydrophobic PTFE membrane
Specifica
PTFE | |
16 cm2 | |
Polipropilene | |
Raccordo portagomma 1/4-3/8 pollici | |
Confezione da 10 | |
50 mm |
0.45 μm | |
per l’isolamento di materiali infettivi | |
Raccordo portagomma 1/4-3/8 pollici | |
Vacu-Guard Filter | |
Inline Filter | |
50 mm |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.