Learn More
Thermo Scientific™ Midi CO2 Incubator, 40 L, Polished Stainless Steel
CO2 Sensor: TC Sensor; Temperature Range: Ambient +5°C to 50°C
Marca: Thermo Scientific™ 3404
6504.71 EUR valido fino al 2025-10-31
Usa il codice promo "24158" per avere il tuo prezzo promozionale.
vedi altre versioni di questo prodotto
Descrizione
Safely and efficiently operate Thermo Scientific™ Midi 40 CO2 Incubators. They use the Thermo Scientific™ IntrLogic™ II microprocessor-based control system with alphanumeric setpoint display of temperature, CO2, alarm, calibration and diagnostic functions. Enhanced microprocessor-based IntrLogic II control provides comprehensive control, monitoring and display of all incubator systems for safe, efficient operation. This is a fully featured 1.4 cu. ft. (40L) incubator occupying less than 2 sq. ft. (0.6m2) of space.
Camera termica a calore diretto- La camera compatta da 40 l (1.4 piedi cubi) offre uno spazio di coltura pratico e personalizzato per piccoli progetti o per la quarantena
- Sportello con cerniera a destra standard
- Camera interna in acciaio inox uniforme, con angoli arrotondati per agevolare la pulizia
- Il riscaldamento a pareti radianti garantisce una temperatura uniforme e precisa, grazie alla convezione naturale dell'aria
- 4 ripiani in acciaio inox con vaschetta di umidificazione rimovibile
- L'armadietto è rinforzato per consentire la sovrapposizione
- Sensore CO2 TC (conducibilità termica) per un funzionamento prolungato e affidabile
Interfaccia utente IntraLogic II
- Display luminoso di facile lettura
- Comando touchpad a tre pulsanti e sicurezza del punto di regolazione
- Il sistema di allarme completo di allarmi acustici e visivi monitora le funzioni di temperatura e di CO2
Specifica
1.4 piedi cubi | |
Incubatore singolo da 40 l | |
Acciaio inox lucidato | |
TC Sensor | |
Stainless Steel | |
Da ambiente a 95%, controllata | |
CO2 Incubator | |
14 x 12 x 14 pollici (35.5 x 30.5 x 35.5 cm) | |
60 libbre | |
230 V |
CE, UL, cUL | |
40 l | |
0 to 20% | |
LED | |
Non disponibile | |
Da 5° a 60 °C | |
Bollitore per acqua | |
23.5 x 18.5 x 18 pollici (59.7 x 47 x 46.5 cm) | |
230 V 50/60 Hz |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.