Learn More
Thermo Scientific™ Scala di pesi molecolari pre-colorata 10-180kDa PageRuler™
Descrizione
Thermo Scientific™ PageRuler Prestained Protein Ladder is a mixture of 10 blue-, orange-, and green-stained proteins (10 to 180 kDa) for use as size standards in protein electrophoresis (SDS-PAGE) and western blotting. The protein ladder is supplied in a ready-to-use format for direct loading onto gels; no need to heat, reduce, or add sample buffer prior to use.
Applications
- Monitoring protein migration during SDS-polyacrylamide gel electrophoresis
- Monitoring protein transfer onto membranes after western blotting
- Sizing of proteins on SDS-polyacrylamide gels and western blots
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Contents: two vials of 250 μL each |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric, NIR Fluorescence (700 nm), RGB Fluorescence (555 nm) |
| Number of Markers | 10 |
| Ready to Load | Yes |
| Intervallo dimensioni | 10 to 180 kDa |
| Compatibilità gel | Bolt™ Bis-Tris Plus Gels, Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycine Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-Acetate Gels, SDS-PAGE Gels |
| Peso molecolare | 180, 130, 100, 70, 55, 40, 35, 25, 15, 10 kDa |
| Quantità | 2 x 250 μL |
| Shipping Condition | Approved for shipment on Wet or Dry Ice |
| Product Line | PageRuler |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.