Learn More
VITLAB™ Cilindri graduati di classe B in polipropilene con scala graduata in rilievo blu
Cilindri indicati per l'industria alimentare e la misurazione dei volumi. I cilindri graduati VITLAB™ di Classe B in polipropilene con scala graduata in rilievo blu e marcature ad anello nei punti principali della scala consentono un'agevole lettura.
Marca: VITLAB™ 647081
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Highly transparent polypropylene graduated cylinder
- Hexagonal base with bottom studs provides high stability
- Calibrated (In)
- Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706.
- Thermal stress up to 80°C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Specifica
±0,5 ml | |
0.5 ml | |
Round | |
Blu | |
170 mm |
B | |
±0.5 ml | |
Food Industry and Volume Measurement | |
Esagonale | |
Cilindro graduato |