Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene
Per travasi accurati con perdita minima di campione. La navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene Fisherbrand™ è caratterizzata da una superficie liscia facilmente flessibile. Le navicelle monouso hanno il fondo piatto, la superficie antistatica e possono essere utilizzate in diverse applicazioni di laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™ HS1425AAF
34.14 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12992840
  • 40.70€ / pezzi 500
Spotlight
Usa il codice promozionale 24156 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom helps resist tipping
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
  • Temperature range -10 to 70°C
  • Antistatic surface to ensure complete sample removal
  • 500 FDA/food-grade compliant boats per pack
Specifica
Specifica
Piatto
Bianco
Polistirene
Navicella per pesatura antistatica
55 x 35 x 6 mm
35 mm
5 mL
Rombo; A losanghe
Analizzatore di umidità a microonde
55 mm
6 mm