Learn More
Brannan™ Termometri a immersione parziale Initial™
General purpose laboratory thermometer without calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 44/403/3
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 13048623
  • 33.70€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 13-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Filled with a brightly colored, mercury-free spirit. Brannan™ Partial Immersion Spirit Filled Thermometers use specially selected filling materials covering temperatures down to -200°C and feature a non-roll cap with suspension ring.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Specifica
Ideal for Educational Use
305 mm
Green Spirit
-10°C to +110°C
1.2 cm
Partial Immersion
Glass
Thermometer
1°C