Learn More
PURUS™ Sottoguanti in nylon PureTouch
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
I sottoguanti PureTouch offrono una barriera confortevole che previene le irritazioni cutanee senza ridurre la sensibilità tattile. Riducono la traspirazione e assorbono l'umidità durante l'uso prolungato di guanti monouso o riutilizzabili.
Marca:  PURUS™ GLHF-L
32.11 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15908920
  • 33.80€ / 20 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Per l'uso con guanti in lattice, nitrile, PVC o con qualsiasi tipo di guanti monouso o riutilizzabili
  • Composizione 100% nylon 15 denari, con basso rilascio di fibre
  • Robusti e lavabili per il riutilizzo
  • Sottoguanti compatibili per tutti gli ambienti di camera sterile
  • Polsini con codice colore per l'identificazione visiva delle dimensioni
Order Info
Disponibili nella versione a dita intere o mezze dita.
Compliance
Prodotto in ambiente certificato ISO 9002. Conforme agli standard federali e ASTM per il contenuto di proteine. AQL 1.5.
Specifica
Specifica
Uncoated
Reusable
Nylon
Non-sterile
Allergy/Irritation Prevention
Blue
White
Ambidestri
Large
Half
Knit
21.5 g