Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS
Concentrated clean up with small elution volumes from PCR reaction mixtures and agarose gels
Marca: Macherey-Nagel™ 740611.250
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rapid concentration and clean up of PCR products
- 2 in 1 kit for reaction mixtures and gel extraction
- XS column design enables elution of highly concentrated DNA
Specifica
5 μg | |
Non hazardous, 18°C to 25°C | |
Silica Membrane Technology | |
6 to 12 μL | |
Agarose gel | |
No | |
pH-Indicator included | |
250 | |
Nucleic Acid Purification Kit | |
<200 μL PCR reaction mixture, <200 mg agarose gel | |
50 bp-20 kbp | |
15 min / 6 preps |
XS Spin Column | |
Silica Membrane Technology | |
Agarose Gel, PCR Reaction Mixture | |
Centrifugation, Vacuum, Vortex Mixer | |
PCR Clean-up and Gel Extraction, Sample Concentration | |
NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS Columns, Collection Tubes, buffers | |
Gel extraction and PCR clean-up | |
DNA | |
A260/A280: 1.8-1.9 | |
Room Temperature | |
DNA Fragments | |
Recovery 70-95% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (250)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Solo per ricerca
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto