Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ 384 Sets - Micropipette Tips
I puntali epT.I.P.S. offrono massima tenuta con operazioni di fissaggio ed espulsione del puntale a sforzo minimo.
Marca: Eppendorf™ 0030076273
302.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Progettati per una distanza del puntale di 4,5 mm
- I puntali per pipetta epT.I.P.S. 384 costituiscono un sistema insieme alle pipette Research plus e Xplorer plus a 16 e 24 canali e alle pipette con distanza dei puntali regolabile da 20 μL e 100 μL Move It™ per sicurezza e affidabilità massime
- L'innovativa tecnologia SOFTattach garantisce un inserimento e una tenuta affidabili del puntale
- Riempite un'intera piastra da 384 pozzetti senza allentare alcun puntale
- Perfetto bilanciamento del puntale garantito dalla straordinaria coassialità per una manovra della piastra e un trasferimento di liquido sicuri
- La forma del puntale epT.I.P.S. 384 è stata sviluppata per adattarsi perfettamente ai pozzetti delle piastre da 384 pozzetti
- Forze dell'attacco del puntale ridotte del 40 % per cono in confronto alle pipette da 8 e 12 canali
- Forze di espulsione del puntale ridotte grazie a SOFTattach per condizioni di lavoro ergonomiche
- Disponibili come ricarica e set
- Disponibile nei livelli di purezza: Eppendorf Quality™ and PCR clean
Specifica
0.1 to 20 μL | |
Non sterile | |
Autoclavable | |
42 mm | |
Scatola | |
1920 Pk. | |
Rosa Chiaro | |
Air-cushion System | |
epT.I.P.S. |
Non-filtered | |
Puntali Incolore | |
1.7 in. | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
1,920 Tips (5 Trays x 384 Tips), 1 Reusable Box | |
Consumabili | |
Sí | |
Yes | |
Polipropilene |