Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Etichetta le superfici curve congelate in laboratorio, tra cui provette, fiale e criocamere, con l’etichetta ultrasottile in poliestere B-492. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170898
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Speciali: ideali per l'uso in laboratorio su superfici curve come provette, fiale e pipette
- Durevoli: resistono ad agenti chimici, abrasioni e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici curve e lisce come vetro e polipropilene
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Opaco | |
Polyester | |
Etichette | |
Laboratory labelling | |
-196°C | |
200 | |
-320°F to 230°F | |
0.0032 in | |
41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia) | |
1.625 in | |
0.6 in | |
15.24 mm | |
9.53 mm |
2011/65/EU, 2015/863 | |
White | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
200 Sets / Box | |
41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia) | |
-196°C to 110°C | |
0.081 mm | |
0.375 in. | |
41.28 mm | |
0.5 in. | |
0.375 in | |
M5-95-492 |