Learn More
Brady™ Targhette ovali
Con le targhette in polietilene (B-145) che si stampano su entrambi i lati e si piegano a formare una targhetta ovale è possibile etichettate tutta una serie di risorse. Stampa facilmente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170851
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Versatili: adatte a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui lockout e avvisi di sicurezza per interventi di riparazione
- Durevoli: realizzate per resistere agli strappi e all'esposizione ad agenti atmosferici e temperature estreme
- Non adesive: basta stampare, piegare e fissare facilmente con le fascette
- Certificazioni: RoHS Compliant secondo la rettifica 2005/618/CE MCV della direttiva RoHS 2002/95/CE
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
2011/65/EU, 2015/863 | |
Non-adhesive | |
Opaco | |
Polyethylene | |
Non-sterile | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
65 | |
-40°F to 212°F | |
0.023 in | |
30.63 mm (W) x 19.05 mm (H) | |
1.206 in | |
20.57 mm | |
19.05 mm |
M5-111-145FR-GY | |
Gray | |
Die-cut | |
Etichette | |
Asset tracking;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Facility identification;General identification;Inventory and inspection labelling;Safety identification;Wire and cable labelling | |
1 | |
Rectangle | |
-40°C to 100°C | |
0.584 mm | |
0.75 in. | |
30.63 mm | |
0.75 in |