Learn More
Paragon Scientific™ Viscosity Bath Media; Silicone Fluid 20 cSt at 25°C for use 90 to 135°C
Formulated using high quality raw materials to facilitate optimum visibility, maximum heat stability and efficiency of thermostatic baths. Low viscosity aids dissipation of air bubbles which can lead to detection problems in automatic systems and ensures bath stability and uniformity are optimized.
300.00€ - 928.00€
Specifica
Gamma di temperatura 90°C to 135 deg;C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15999929
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
BM6-5L
5 L
300.00€
5L
15989929
Vedere i documenti
Paragon Scientific™
BM6-20L
20 L
928.00€
20L
Descrizione
Descrizione
  • Paragon Scientific Bath Media
  • Silicone Fluid 20 cSt at 25°C for use 90 to 135°C
  • Tamper evident security packaging
  • Manufactured in the United kingdom
Specifica
Specifica
90°C to 135 deg;C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Paragon Scientific™ Viscosity Bath Media; Silicone Fluid 20 cSt at 25°C for use 90 to 135°C