Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Electronic Single Channel Pipette
Ideal ergonomic choice for those needing a comprehensive menu of automated liquid handling functions
925.00€ - 1065.00€
Specifica
Tipo di batteria | Ioni di litio |
---|---|
Punte compatibili | VistaLab™ tip |
Spaziatura punta regolabile | No |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11932215
|
VistaLab™ Technologies
1065-0250 |
5 to 250 μL | Blu | 1 μL |
935.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11912215
|
VistaLab™ Technologies
1065-0125 |
μ | Green | 0.5 μL |
935.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11992215
|
VistaLab™ Technologies
1065-1250 |
25 to 1250 μL | Purple | 5 μL |
925.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11965822
|
VistaLab™ Technologies
1065-05ML |
100 to 5000 μL | Gray | 10 μL |
1040.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11992205
|
VistaLab™ Technologies
1065-0020 |
0.5 to 20 μL | Giallo | 0.05 μL |
935.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11972215
|
VistaLab™ Technologies
1065-10ML |
0.2 to 10 mL | Red | 10 μL |
1065.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- One-way disposable nozzle
- Proprietary energy-release system discards tips at the push of a button
- Contoured plunger electronically activates pipetting activity
- Adjustable hook can be easily positioned for a custom fit and reduced holding effort
- Bionatural shape gives user maximum stability when pipetting, with minimal contact pressure
- Easy push-button controls
- Fully electronic operations maximize efficiency for all tasks, including multiple dispensing, pipetting, reverse pipetting, mixing, serial diluting, and automatic sequential dispensing
- Stands securely on countertops
- Includes charger/power supply
Specifica
Ioni di litio | |
No | |
Reusable | |
Polycarbonate ABS | |
1 | |
Non-sterile | |
LCD | |
VistaLab™ Tip | |
5 | |
2 Year Limited Warranty | |
8 in. | |
Rechargable Lithium Ion Battery, Ovation Power Supply |
VistaLab™ tip | |
Not Autoclavable | |
Vistalab Tip | |
Right Handed | |
Ovation | |
Pipette | |
Ergonomico | |
power supply with adapter, shelf hanger | |
1 Ea. | |
8 in. | |
6 in. |