Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 RC Ultrafiltration Centrifugal Concentrators
BIOPHARMA
Vivaspin™ Turbo 15 Regenerated Cellulose (RC) ultrafiltration centrifugal concentrators for protein, DNA, nanoparticle and virus concentration for 4-15 mL sample volumes. Acquire the fastest sample concentration with the highest recoveries for your protein samples.
Marke:  Sartorius VS15TR31
168.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16686942
  • 236.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Vivaspin™ Turbo centrifugal concentrators offer the optimal choice for maximum concentration or buffer exchange applications, with their broad range of MWCOs and market unique membrane choice of RC and PES membrane.
The Vivaspin™ Turbo 15 RC concentrators are the Regenerated Cellulose concentrators with the highest flow rates on the market due to their large, twin vertical membranes and sleek internal profile, which minimize protein polarization and subsequent fouling of the membrane and ensures maximum process speeds right down to the last 100 μL.
  • Unique optimal membrane choice (PES and RC)
  • Complete recoveries
  • Fastest concentrations
  • Highest chemical resistance
  • Easy retentate collection
  • Graduated and markable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
50 kDa
Non-sterile
12/Pk.
15 mL
Ultrafiltration
Regenerated Cellulose
15 mL
Polypropylene
Centrifugal Concentrator
77 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt