Learn More
Miele Professional™ Water Purification
For optimum water preparation with conductivity meter CM/1 measures
745.00€ - 1092.00€
Specifica
Product Type | Water Connection |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Washer-Disinfectors |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30533218
|
Miele Professional™
12680820 |
40 cm |
1057.00€
1 foglio |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30533215
|
Miele Professional™
12681040 |
56 cm |
1092.00€
1 foglio |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30533233
|
Miele Professional™
12684720 |
56.04 cm |
745.00€
1 foglio |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Max. delivery : 450 l/h and 800 l/h
- Conductivity Meter CM/1 measures remaining capacity
- Max. water inlet temperature 40°C - pressure range from 0.5 - 10 bar
- Height 40 cm, Ø 24 cm, 56 cm, Ø 24 cm
Specifica
Water Connection | |
Washer-Disinfectors | |
1 Ea. |