Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer
Lavaggio sicuro delle piastre a 96 o 384 pozzetti con i lavatori per micropiastre Thermo Scientific™ Versa™, un lavatore per strisce di micropiastre di facile utilizzo per le applicazioni ELISA di routine.
9110.00€ - 9150.00€
Specifica
Accuracy | < 5% a 300 μl, con n x 8 o n x 12 teste di lavaggio; < 5% a 250 μl, con 2 x 8 teste di lavaggio; < 5% a 100 μl, con 1 x 16 teste di lavaggio |
---|---|
Certificazione/Conformità | Marchio CE |
Collegamenti | USB |
Capacità bottiglia lavaggio/scarto | 3 |
Bottiglie | Spruzzette 2 x 2 l, bottiglie per liquido di risciacquo 1 x 2 l, bottiglia per liquido di scarto 4l |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11555485
|
Thermo Scientific™
5165010 |
Wellwash Versa 2x8 |
9110.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15184725
|
Thermo Scientific™
5165050 |
Wellwash Versa 2x12 |
9150.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Lavaggio sicuro di piastre a 96 o 384 pozzetti con i sistemi di lavaggio per micropiastre Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa, di facile utilizzo per strip di micropiastre per applicazioni ELISA di routine. Progettati per alte prestazioni e versatilità, offrono la massima comodità e facilità d'uso grazie all'interfaccia grafica, versione in lingua locale e porta USB.
Semplificazione del workflow ELISA mediante la eGuide per visualizzare il nostro portfolio completo per tutte le esigenze ELISA.
Facilità e praticità d'uso
- Ampio display a colori e tastiera per comodità e facilità d'uso
- Il display nitido mostra tutto in un'unica schermata
- L'interfaccia utente è logica e intuitiva e consente un rapido sviluppo di protocolli
- Il software di facile utilizzo richiede un addestramento minimo per l'avvio veloce
Prestazioni affidabili e sicure
- Le bottiglie non pressurizzate sono sicure da utilizzare
- Sensori di livello del liquido presenti sia nelle bottiglie di lavaggio che in quelle per il liquido di scarico
- Le funzionalità di risciacquo e priming automatico garantiscono prestazioni sicure
- Il coperchio per aerosol impedisce l'aerosolizzazione delle malattie infettive
- Il sensore della piastra riconosce se la piastra è presente
Prestazioni di lavaggio ottimali
- La modalità sweep garantisce volumi residui minimi nei pozzetti, per una maggiore affidabilità dei risultati dei saggi
- L'efficacia del lavaggio è ulteriormente ottimizzata grazie a parametri regolabili, come l'altezza di erogazione e di aspirazione e la velocità di aspirazione
Maggiore versatilità
- Una porta USB per il trasferimento dei protocolli tra più sistemi di lavaggio e per la stampa dei referti e dei file di registro
- Una testa di lavaggio cellulare 2x8 appositamente progettata è disponibile per il lavaggio cellulare
- Due teste di lavaggio 1x8, due bottiglie per liquido di lavaggio e una bottiglia per liquido di risciacquo, due teste di lavaggio 1x12 opzionali, teste di lavaggio 1x16 e la testa di lavaggio cellulare 2x8 offrono una maggiore flessibilità
- Possibilità di collegamento a sistemi di automazione
Comprende:
2 bottiglie per liquido di lavaggio da 2 l, 1 bottiglia per liquido di risciacquo da 2 l, 1 bottiglia per liquido di scarto da 4 l, due teste di lavaggio 1x8 e coperchio per aerosol
Consigliato per:
Dosaggio di tipo ELISA; lavaggio cellulare
Garanzia: 1 anno
Warranty
1 anno
Specifica
< 5% a 300 μl, con n x 8 o n x 12 teste di lavaggio; < 5% a 250 μl, con 2 x 8 teste di lavaggio; < 5% a 100 μl, con 1 x 16 teste di lavaggio | |
USB | |
Spruzzette 2 x 2 l, bottiglie per liquido di risciacquo 1 x 2 l, bottiglia per liquido di scarto 4l | |
50-400 µl (96); 20-120 µl (384) | |
<2 μl | |
50-1000 µl (piastre a 96 pozzetti), 20-300 µl (piastre a 384 pozzetti) | |
LCD | |
50/60 Hz | |
15.2 in. | |
13.6 in. | |
9.4 in. | |
Sì (USB o RS-232C) | |
100-240 V 50/60 Hz | |
Da 5 a 100 ml |
Marchio CE | |
3 | |
< 3% (CV) a 300 μl, con n x 8 o n x 12 teste di lavaggio | |
Piastre a 96 pozzetti, a 384 pozzetti | |
9 kg | |
Da 5 a 100 ml | |
Dosaggio di tipo ELISA; lavaggio cellule | |
Sì | |
385 mm | |
345 mm | |
240 mm | |
20 lb. | |
100-240 V |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.