Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner Double Side Arm Flasks without Water Jacket
Provide maximum surface between culture and glass flask
Marca:  DWK Life Sciences 356873
324.34 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24329" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10556941
  • 363.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Provide maximum surface between culture and glass flask
  • PTFE-resin coated glass impeller does not protrude through cap and has bottom dimple for more efficient stirring
  • Silicone rubber-lined cap
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Silicone Rubber
25 mL
4.8 in.
Flask, impeller and caps
PTFE Resin
38 mm
1.4 in.
Borosilicate Glass
12.2 cm
15-415
Autoclavable
38-430