Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en polypropylène blanc
Code produit. 16144607 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Finition de col:
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Mousse de polyéthylène
PTFE/Polyethylene Foam
Pâte / vinyle
Quantité:
100
144
288
370
500
1300
2100
Les bouchons à vis en polypropylène blanc fournissent une surface transparente pour écrire sur le bouchon
  • Le revêtement en polyéthylène expansé offre un joint étanche et une résistance chimique aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
  • Le revêtement en polyéthylène expansé revêtu de PTFE offre une résistance chimique excellente pour les échantillons environnementaux, les produits pharmaceutiques et les réactifs de diagnostic
  • Le revêtement en poly/vinyle offre une excellente protection contre l’humidité pour les acides doux, les alcalis, les solvants, les alcools, les huiles et les produits aqueux
Spécification
Couleur Blanc
Quantité 100
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 58-400
Closure Included Non
Type de produit Bouchon à revêtement
Joint de fermeture Mousse de PTFE / polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis