Learn More
Waters Corporation XSelect CSH C18 Column
XSelect CSH C18 columns can be used as general purpose columns that provide alternative selectivity compared to other C18 sorbents.
Specifica
Pressione max | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forma particelle | Spherical |
Dimensione del poro | 130 Å |
Quantità | 1/Ea. |
Tipo USP | L1 |
Descrizione
- Charged Surface Hybrid (CSH) technology helps you overcome column related problems such as peak shape asymmetry and poor loading for basic compounds, column bleed, and slow mobile-phase re-equilibration.
Specifica
6000 psi (415 Bar) | |
130 Å | |
L1 | |
Column |
Spherical | |
1/Ea. | |
Sì |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto