Learn More
Waters Corporation XSelect CSH Phenyl-Hexyl Column
XSelect CSH Phenyl-Hexyl columns provide you with alternative analyte selectivity compared to traditional reversed-phase columns and are a valuable tool for method development.
Specifica
Pressione max | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forma particelle | Spherical |
Dimensione del poro | 130 Å |
Quantità | 1/Ea. |
Tipo USP | L11 |
Descrizione
- The trifunctionally bonded C6 phenyl-ligand is a robust, low bleed sorbent that selectively retains polyaromatic compounds through pi-pi interactions.
Specifica
6000 psi (415 Bar) | |
130 Å | |
L11 | |
Column |
Spherical | |
1/Ea. | |
Sì |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.