Learn More
Waters Corporation XSelect HSS T3 XP Column
The XSelect HSS T3 is a low-coverage C18 phase compatible with 100% aqueous mobile phase and should be your first choice when developing separations for polar and non-polar compounds.
Specifica
Forma particelle | Spherical |
---|---|
Dimensione particelle | 2.5 μm |
Dimensione del poro | 100 Å |
Tipo USP | L1 |
Con tappo | Sì |
Descrizione
- The XSelect HSS T3 columns exhibit ultra-low MS bleed and are fully scalable and transferable to UPLC separations.
- Packed in ultra-low dispersion hardware, 2.5 μm eXtended Performance [XP] columns enable exceptional separation performance, robustness and throughput for HPLC assays while enabling a seamless transition path toward UPLC adoption.
Specifica
Spherical | |
100 Å | |
Sì |
2.5 μm | |
L1 | |
eXtended Performance (XP) Column |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.