Learn More
Xylenes, Histological Grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120903 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15618420 4 L Aluminum Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15618420 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 5340564L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Histological Grade
  • Commonly used for tissue sampling and processing
  • Precise control of the manufacturing process ensures unsurpassed lot-to-lot consistency
  • Available in a variety of packaging options (amber glass bottles, carbon steel flex-spout cans and carbon steel cans with NPT threads)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1330-20-7
Numero MDL MFCD00077264
Specifica
Materiale o nome chimico Xylenes
Colore Colorless
Densità 0.86g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 140°C
Quantità 4 L
Limite di esplosione 0.07
Punto d'infiammabilità 25°C (77°F)
Imballaggio Aluminum Bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.497
Formula lineare C6H4(CH3)2
Pressione del vapore 18mmHg (37.7°C)
Numero UN UN1307
Peso formulazione 106.17g/mol
Grado Histological
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Xylenes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H312 + H332-Nocivo a contatto con la pelle o se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.