Learn More
Labcon™ ZAP™ 300 μL Aerosol Filter Pipette Tip
GREENER_CHOICE
These pipette tips have low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marca:  Labcon™ 1058-165-000-9
Codice prodotto. 16641913
  • 81.27€ / pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fits most popular 300 μL pipettes
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Beveled Point
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Made in USA
Specifica
Specifica
300 μL
Sterile
Not Autoclavable
52.1 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Fascio di elettroni
Beveled
1 Tip/Bag
Single-use
No
Polypropylene Resin
Con filtro
Natural
2.05 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Bagged
1 Tip/Bag
RT
Universal Fit
ZAP