Learn More
Greiner Bio-One 96-well Polystyrene Round Bottom Strip Plates, 2 x 8 Strips
Treated specifically to increase protein binding. Greiner Bio-One 96 Well Polystyrene Round Bottom Strip Plates, 2 x 8 Strips are suited for agglutination tests.
366.14€
Specifica
Formato | Strip Plate |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 6 |
Volume (sistema metrico) di lavorazione | 50 to 280 μL |
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10778242
|
Greiner Bio-One
754070 |
Microlon 200 |
366.14€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10660552
|
Greiner Bio-One
754061 |
Microlon 600 |
366.14€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- 2 x 8 strips
- Non-Pyrogenic
- Pipetted simply and cleanly
- Suitable for +/- analyses
- Suitable for transmission measurements
- U-bottom (round bottom)
Specifica
Strip Plate | |
Polystyrene | |
50 to 280 μL | |
312 μL | |
Yes | |
5 | |
-20°C to +60°C |
White | |
6 | |
Non-sterile | |
Round Bottom (U-well) | |
100 | |
Yes | |
Clear |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 4 Years after month of production