Learn More
Corning™ BioCoat™ Collagen I, Rat Tail Culture Dish
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ideal for applications involving adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
99.83€ - 484.81€
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Round
Colore Clear
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10555421
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
356401
60 mm 100/cs.
484.81€
pezzi 100
10772531
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
356456
35 mm 100/cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10155670
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
354456
35 mm 20/cs.
121.18€
pezzi 20
10543051
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
354401
60 mm 20/cs.
121.18€
pezzi 20
10572701
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
354450
100 mm 10/cs.
99.83€
pezzi 10
10185760
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
354551
150 mm 5/cs.
146.00€
pezzi 5
10499012
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
356450
100 mm 40/cs.
342.21€
pezzi 40
Descrizione
Descrizione
Ideal for applications involving adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
  • All lots tested and found negative for bacteria and fungi
  • Cellware is tested for the ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
Order Info
Bulk quantities available; please contact your Customer Service Representative.
Specifica
Specifica
Clear
Polystyrene
Clear
Round
Cell Culture Dish
Closure Included
Round
Polistirene
Collagen Type I
Lid