Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: MacConkey Agar
For differential isolation of enteric bacilli based on lactose fermentation
Marca: BD 212122
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP | |
Dehydrated | |
Agar | |
For differential isolation of enteric Bacilli based on Lactose fermentation | |
2 kg |
Refrigerate | |
MacConkey Agar | |
Pancreatic digest of Gelatin 17g/L, Peptones (meat and Casein) 3g/L, Lactose 10g/L, Bile Salts 1.5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 13.5g/L, Neutral red 0.03g/L, Crystal Violet 1mg/L | |
Pail |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- MacConkey Agar
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: bile salts