Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: MacConkey Agar
For differential isolation of enteric bacilli based on lactose fermentation
414.00€
Specifica
Content And Storage | Refrigerate |
---|---|
Forma | Dehydrated |
Tipo di media | MacConkey Agar |
Product Type | Agar |
Formulazione | Pancreatic digest of Gelatin 17g/L, Peptones (meat and Casein) 3g/L, Lactose 10g/L, Bile Salts 1.5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 13.5g/L, Neutral red 0.03g/L, Crystal Violet 1mg/L |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Tipo di imballaggio | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10537884
|
BD
212122 |
2 kg | Pail | CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
414.00€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Specifica
Refrigerate | |
MacConkey Agar | |
Pancreatic digest of Gelatin 17g/L, Peptones (meat and Casein) 3g/L, Lactose 10g/L, Bile Salts 1.5g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 13.5g/L, Neutral red 0.03g/L, Crystal Violet 1mg/L |
Dehydrated | |
Agar | |
For differential isolation of enteric Bacilli based on Lactose fermentation |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Days
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- MacConkey Agar
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: bile salts