Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Graduated Pipette Tips
GREENER_CHOICE
These graduated pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1093-165-000-9
Codice prodotto. 16671923
  • 78.34€ / pezzi 200
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Beveled Point
  • If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Specifica
200 μL
Sterile
Autoclavable
49.7 mm
ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Fascio di elettroni
Beveled
2000/Cs.
Single-use
Yes
Polypropylene Resin
Non-filtered
Natural
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Individually Packaged
1 Tip/Bag, 200 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
RT
Universal Fit
Eclipse
10, 20, 50, 100, 200 μL