Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Graduated Pipette Tips
These graduated pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
18.25€ - 319.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 200 μL |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.95 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 49.7 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16673952
![]() |
Labcon™
1093-260-000-9 |
Non sterile | Trasparente | Ricarica | 9600/Cs. |
40.65€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16683952
![]() |
Labcon™
1093-265-000-9 |
Sterile | Trasparente | Ricarica | 9600/Cs. |
48.25€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16693952
![]() |
Labcon™
1093-800-000-9 |
Non sterile | Trasparente | Bagged (1000) | 10,000/Cs. |
18.25€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16603962
![]() |
Labcon™
1093-960-006-9 |
Non sterile | Trasparente | Rack, 10 x 96 | 9600/Cs. |
54.85€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16613962
![]() |
Labcon™
1093-965-006-9 |
Sterile | Trasparente | Rack, 10 x 96 | 9600/Cs. |
74.80€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
16671923
![]() |
Labcon™
1093-165-000-9 |
Sterile | Natural | Individually Packaged | 2000/Cs. |
78.34€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17577836
|
Labcon™
1093-250-000-9 |
Non sterile | Yellow | Ricarica | 4800/Cs. |
24.15€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17587836
|
Labcon™
1093-700-016-9 |
Non sterile | Trasparente | Stack Rack | 1920/Cs. |
39.45€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17597836
|
Labcon™
1093-700-026-9 |
Non sterile | Trasparente | Stack Rack Refill | 1920/Cs. |
34.63€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17507846
|
Labcon™
1093-790-006-9 |
Non sterile | Trasparente | In rack | 1920/Cs. |
35.51€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17517846
|
Labcon™
1093-795-006-9 |
Sterile | Trasparente | In rack | 1920/Cs. |
60.10€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17527846
|
Labcon™
1093-900-000-9 |
Non sterile | Trasparente | Bagged (30,000) | 30,000/Cs. |
319.00€
pezzi 30000 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17537846
|
Labcon™
1093-990-006-9 |
Non sterile | Trasparente | Stack Rack | 960/Cs. |
51.60€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17547846
|
Labcon™
1093-990-026-9 |
Non sterile | Trasparente | Stack Rack Refill | 960/Cs. |
32.10€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
17557846
|
Labcon™
1093-995-036-9 |
Sterile | Trasparente | Stack Rack | 960/Cs. |
96.34€
pezzi 1536 |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Beveled Point
- If sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
200 μL | |
Autoclavable | |
49.7 mm | |
Single-use | |
Eclipse | |
10, 20, 50, 100, 200 μL |
Non-filtered | |
1.95 in. | |
Liquid Handling | |
Yes | |
Polypropylene Resin |