Learn More
Falcon™ Pipet Controller Replacement Parts
Assortimento di parti di ricambio per dosatori per pipette
Marca: Falcon™ 357489
38.77 EUR valido fino al 2025-08-24
Usa il codice promo "24117" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For use with Falcon pipet controller.
Specifica
Universal Power Supply | |
Dosatore per pipette | |
In: 100/250 V, Out: 9 V |