Learn More
Falcon™ Pipet Controller Replacement Parts
GREENER_CHOICE
Assortimento di parti di ricambio per dosatori per pipette
4.91€ - 83.44€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dosatore per pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
15379840
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357475
Casing part 1 and 2
46.66€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15359840
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357474
Silicone pipet holder
25.05€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15389840
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357476
Nosecone
5.97€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15399840
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357477
Connector gasket
7.27€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15329850
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357479
Operation buttons
21.06€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15319850
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357478
Connector
5.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15339850
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357480
Divider casing
24.51€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15349850
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357481
Spring
4.91€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15369850
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357482
O-ring
12.63€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15379850
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357483
Silcone tubes
18.91€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15399850
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357485
Pump
69.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15389850
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357484
Control board
83.44€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
15319860
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357486
Battery Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15339860
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357487
Battery Cover (U.S. version)
21.06€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15349860
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357488
Battery Cover (EU version)
21.06€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15379860
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Falcon™
357490
2-position charging stand
49.56€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
15359860
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Falcon™
357489
Universal Power Supply
40.81€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-01-2026
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with Falcon pipet controller.
Specifica
Specifica
Dosatore per pipette