Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto rettangolare in HDPE trasparente
Marca: Kautex™ 2000070523
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High stability, ribbed sides for secure grip
- Rectangular, natural color
- Caps are not included; sold separately
Specifica
1 L | |
19 mm | |
HDPE | |
No | |
Pozzetti quadrati | |
Bottiglia a collo stretto |
Naturale | |
Conservazione, confezionamento, distribuzione, spedizione | |
Stretto | |
Stretta | |
222.5 mm |