Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto rettangolare in HDPE trasparente
2.50€ - 1040.00€
Specifica
Colore | Natural |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Storage, Packaging, Dispensing, Mailing |
Materiale | HDPE |
Finitura collo | Narrow |
Closure Included | No |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17878117
|
Kautex™
2000070520 |
0.1 L |
1040.00€
pezzi 648 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15911391
|
Kautex™
2000070521 |
0.25 L |
764.00€
pezzi 381 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17838107
|
Kautex™
2000070522 |
0.5 L |
564.00€
pezzi 205 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10282131
|
Kautex™
2000070523 |
1 L | N/A | ||||||
17848117
|
Kautex™
2000070523 |
1 L |
319.00€
pezzi 108 |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- High stability, ribbed sides for secure grip
- Rectangular, natural color
- Caps are not included; sold separately.
Specifica
Natural | |
HDPE | |
No | |
Pozzetti quadrati |
Storage, Packaging, Dispensing, Mailing | |
Narrow | |
Stretta | |
Narrow Neck Bottle |