Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto rettangolare in HDPE trasparente
Marca: Kautex™ 2000070522
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High stability, ribbed sides for secure grip
- Rectangular, natural color
- Caps are not included; sold separately
Specifica
0.5 L | |
19 mm | |
HDPE | |
No | |
Pozzetti quadrati | |
Narrow Neck Bottle |
Natural | |
Storage, Packaging, Dispensing, Mailing | |
Narrow | |
Stretta | |
180 mm |