Learn More
Fisherbrand™ Men's Poly/Cotton Lab Coats
GREENER_CHOICE
With front gripper closures
15.90€
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Sesso Men's
Materiale Polycotton
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Size Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
15817091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
19181569
Small 42.5 in.
15.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15827091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
19181570
Medium 43.3 in.
15.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15837091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
19181571
Large 44.1 in.
15.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15847091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
19181572
X-Large 44.9 in.
15.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15857091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
19181573
2X-Large 45.7 in.
15.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15867091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
19181574
3X-Large 46.5 in.
15.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15877091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
19181575
4X-Large 47.2 in.
15.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15887091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
19181576
5X-Large 48.0 in.
15.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
15897091
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
19181577
X-Small 41.7 in.
15.90€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of 65/35 Polycotton
  • One outside left breast pocket, two outside lower pockets
  • Standard pointed collar
  • Front snap closure
  • Straight cuffs
  • White
Specifica
Specifica
General Purpose Lab Coat
Polycotton
Snaps
Reusable
3
Men's
White
Open
Non-sterile
Standard Pointed