Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Guanti da laboratorio in nitrile in scatola per scienze biologiche
La gamma PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE comprende cinque guanti in nitrile con tre livelli di protezione. Per l'uso in laboratori, ambienti di ricerca e aree pulite con applicazioni nei settori farmaceutico, della produzione di dispositivi medici, delle biotecnologie e della lavorazione/manipolazione degli alimenti.
28.50€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
Chemotherapeutic Rated 14 Chemotherapy Drugs
Chlorinated No
Accelerator Free No
Applicazioni Laboratory
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17834891
Vedere i documenti
HALYARD™
LFS511XS
X-Small
28.50€
pezzi 250
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17814891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HALYARD™
LFS511SM
Small
28.50€
pezzi 250
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-07-2025
Edge
Aggiungi al carrello
17804891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HALYARD™
LFS511MD
Medium
28.50€
pezzi 250
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17894881
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HALYARD™
LFS511LG
Large
28.50€
pezzi 250
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17824891
Vedere i documenti Dettagli della promozione
HALYARD™
LFS511XL
X-Large
28.50€
pezzi 230
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I guanti in nitrile HALYARD™ PUREZERO™ Life Science offrono comfort e protezione grazie a:
PROTEZIONE BARRIERA
  • Test e standard completi
  • AQL medio del settore (1,0)
  • 3 livelli di protezione codificati a colori con spessore crescente
  • Testato contro 57 sostanze chimiche, fino a 14 farmaci chemioterapici e Fentanyl
  • Non sono realizzati con lattice di gomma naturale, per una protezione contro le allergie di tipo IV
SOSTENIBILITÀ
  • Il nostro stabilimento di produzione dei guanti Safeskin (Tailandia) utilizza il 92% di energia rinnovabile.
  • I dispenser sono realizzati con materiali riciclati fino all'85% e le custodie con materiali riciclati fino al 100%.
  • I guanti per scienze biologiche PUREZERO™ sono prodotti in uno stabilimento conforme ai requisiti della norma ISO 14001: 2015 - Sistema di gestione ambientale.
AFFIDABILITÀ DELLA FORNITURA
  • Consegnati attraverso la nostra catena di fornitura globale verticalmente integrata
  • Sostenuta da oltre 20 anni di esperienza nella produzione di guanti da esame in nitrile per il mercato industriale.
  • Tracciabilità delle materie prime fino alla loro fonte originaria
  • Prodotti presso il nostro stabilimento Safeskin in Tailandia
Specifica
Specifica
CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC
No
Laboratory
Blue
Fingertip Textured
0.09 mm
Nitrile
0.07 cm
Nitrile Examination Glove
3.5 mil
Yes
LFS511
9,5in.
14 Chemotherapy Drugs
No
1
Single-use
3.5 mil
2.8 mil
Powder Free
Non-sterile
0.09 cm
Con bordino
20 MPa (Target)
24 cm