Learn More
Pyrex™ Square Plastic Feet
For use with glass cylinder.
Marca: Pyrex 4500/04M
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Made of polyethylene
- Absorbs impact and reduces breakage
Specifica
100 mL | |
10PK | |
Square |
For 100mL Measuring Cylinder | |
Round | |
Cilindro graduato |