Learn More
Pyrex™ Square Plastic Feet
For use with glass cylinder.
23.45€ - 51.50€
Specifica
Materiale | Polyethylene |
---|---|
Quantità | 10PK |
Forma | Round |
Base Type | Square |
Tipo | Cilindro graduato |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11323574
|
Pyrex
4500/00 |
For 10mL Measuring Cylinder |
23.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11333574
|
Pyrex
4500/01 |
For 25mL Measuring Cylinder |
25.05€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11343574
|
Pyrex
4500/02M |
For 50mL Measuring Cylinder |
28.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11353574
|
Pyrex
4500/04M |
For 100mL Measuring Cylinder |
37.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11363574
|
Pyrex
4500/06M |
For 250mL Measuring Cylinder |
51.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made of polyethylene
- Absorbs impact and reduces breakage
Specifica
Polyethylene | |
Round | |
Cilindro graduato |
10PK | |
Square |