Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminanti per applicazioni criogeniche
Con le etichette in poliestere ultrasottili autolaminanti (B-461) è possibile identificare in modo sicuro provette e fiale da laboratorio per la conservazione criogenica. Stampa praticamente ovunque con una compatta stampante per etichette portatile Brady.
Marca: Brady™ 170878
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Versatili: ideali per superfici curve come fiale, provette per centrifughe, provette di test, pipette e vetrini
- Affidabili: in grado di resistere a temperature estreme da -196°C a 130°C, all'immersione in azoto liquido e all'uso in autoclave
- Resistenti agli agenti chimici: resistono a etanolo, toluene, isopropanolo, xilene, DMSO, acido acetico al 50%, acido cloridrico al 10%, soluzione Clorox al 10%
- Sicure: realizzate con una sovralamina trasparente che protegge la stampa e mantiene la visibilità del contenuto
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Die-cut | |
Etichette | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
180 Label(s) / Box | |
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
-196°C to +110°C | |
0.048 mm | |
1 in. | |
44.45 mm | |
1 in | |
M5-125-461 |
2011/65/EU, 2015/863 | |
White, Transparent | |
Polyester | |
Laboratory labelling | |
-196°C | |
180 | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in | |
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H) | |
1.75 in | |
1 in | |
25.40 mm |